Learn More
Heathrow Scientific™ Inoculating Needle/Loops
Provide the choice to spread or pick colonies and cultures without the risk of contamination with Inoculating Needle/Loops.
Marca:  Heathrow Scientific™ HS81121C
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16300786
  • 73.20€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Utilice el extremo del asa para rayar uniformemente una superficie de gel
  • Use el extremo de la aguja para la recogida de colonias
  • Trazabilidad lote a lote
  • Estéril
  • Desechables
Especificaciones
Especificaciones
Sí
7,9 in
20 cm
Standard
Aguja y asa
No
0,4 cm
Polipropileno flexible
Estéril
10 μl
Azul
Bolsa de plástico
0,2 in
Propagación, recogida y transferencia de colonias o cultivos