Learn More
Heathrow Scientific™ Asas/agujas de siembra
Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Volumen:
1 μl
10 μl
Material:
ABS
Polipropileno flexible
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Utilice el extremo del asa para rayar uniformemente una superficie de gel
- Use el extremo de la aguja para la recogida de colonias
- Trazabilidad lote a lote
- Estéril
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Volumen | 1 μl |
| Longitud (imperial) | 7,9 in |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Material | Polipropileno flexible |
| Esterilidad | Estéril |
| Tamaño | Standard |
| Color | Azul |
| Tipo de producto | Aguja y asa |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Mostrar más |