Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos combinados de pH InLab™ serie Easy
Para aplicaciones que requieren un electrodo sólido. Los electrodos combinados de pH Mettler Toledo InLab serie Easy ofrecen una excelente relación de precio y rendimiento y son una alternativa rentable para los requisitos menos exigentes.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343011
160.55 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15792kg
Descripción
- Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
- Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
- Agua del acuario
- Bebidas sin alcohol o refrescos
- Cerveza
- Laboratorio general
Accesorios y cuidado
- Unión de cerámica.
- Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
- Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
- Los sensores de temperatura se venden por separado (NTC 30 kΩ: 51300164, PT1000: 51300165)
Para su uso con electrodos de combinación de pH Mettler Toledo
Especificaciones
BNC | |
Polisulfona | |
De 0 °C a 80 °C | |
Gel | |
Cable fijo al sensor | |
U Glass | |
NTC 30 kilohmios | |
KCl de 3 mol/l | |
De 0 °C a 80 °C | |
120 mm | |
0,47 in |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado | |
Bajo mantenimiento, mediciones de campo y uso educativo | |
Ag/AgCl | |
InLab™ Easy BNC | |
< 20 s | |
De 32 °F a 176 °F | |
4,72 in | |
1,2 m | |
12 mm |