Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab™ Easy
Código de producto. p-3639380 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
S7
Modelo:
InLab™ Easy
InLab™ Easy BNC
Para utilizar con (equipo):
Cable fijo al sensor
De S7 a BNC (30281915)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10426463
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodo de pH de polisulfona duradero con un protector de bombilla integral y un electrolito de gel para evitar las molestias de recarga en campo. Los sensores de temperatura se venden por separado.
  • Para su uso con los medidores SevenExcellence y SevenCompact de METTLER TOLEDO, así como con otras marcas. Es posible que se necesiten cables de conexión.
  • Capture la calibración de los electrodos y los resultados con el software LabX, diseñado para la gestión avanzada de datos y el cumplimiento normativo de 21CFR, parte 11.
  • Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Aplicaciones destacadas
  • Agua del acuario
  • Bebidas sin alcohol o refrescos
  • Cerveza
  • Laboratorio general
Accesorios y cuidado
  • Unión de cerámica.
  • Almacenar en 3 M KCl m (51350072) o en la solución de almacenamiento InLab (30111142)
  • Se recomienda su uso con tampones METTLER TOLEDO (sobres: 51302080, frascos: 63056116)
  • Los sensores de temperatura se venden por separado (NTC 30 kΩ: 51300164, PT1000: 51300165)
Para su uso con electrodos de combinación de pH Mettler Toledo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Junta Cerámica
Material Polisulfona
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo Electrodo combinado
Tipo de solución de llenado Gel
Para utilizar con (aplicación) Bajo mantenimiento, mediciones de campo y uso educativo
Para utilizar con (equipo) Cable fijo al sensor
Referencia interna Ag/AgCl
Membrana U Glass
Modelo InLab™ Easy BNC
Sonda NTC 30 kilohmios
Tiempo de respuesta < 20 s
Requisitos de almacenamiento 3mol KCl
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32 °F a 176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Longitud (imperial) 4,72 in
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1,2 m
Diámetro (imperial) 0,47 in
Diámetro (métrico) 12 mm