Learn More
Cytiva NICK™ Columns
For rapid purification of labeled DNA (>20 bases in length) from unincorporated radiolabeled nucleotides using gravity-flow chromatography
237.00€ - 521.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Purificación rápida de ADN marcado a partir de nucleótidos radiomarcados no incorporados mediante cromatografía de flujo por gravedad |
---|---|
Incluye | Sephadex™ G50 - grado ADN en agua destilada con 0,15 % de biocida Kathon™ CG/ICP |
Tipo de producto | Columna |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10597065
|
Cytiva
17085501 |
20 columnas |
237.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10218564
|
Cytiva
17-0855-02 |
50 columnas |
521.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Prepacked with Sephadex™ G-50 DNA Grade in distilled water with 0.15% Kathon™ CG/ICP Biocide
- Typical recovery: ≥90% of applied DNA
- Can accommodate sample volumes up to 100μL
Especificaciones
Purificación rápida de ADN marcado a partir de nucleótidos radiomarcados no incorporados mediante cromatografía de flujo por gravedad | |
Sephadex™ G50 - grado ADN en agua destilada con 0,15 % de biocida Kathon™ CG/ICP | |
Columna |