Learn More
Cytiva NICK™ Columns
For rapid purification of labeled DNA (>20 bases in length) from unincorporated radiolabeled nucleotides using gravity-flow chromatography
Marca: Cytiva 17-0855-02
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Preempaquetadas con Sephadex™ G50 - grado ADN en agua destilada con 0,15 % de biocida Kathon™ CG/ICP
- Recuperación típica: ≥ 90% de ADN aplicado
- Puede acomodar volúmenes de muestra de hasta 100 μl
Especificaciones
Purificación rápida de ADN marcado a partir de nucleótidos radiomarcados no incorporados mediante cromatografía de flujo por gravedad | |
Sephadex™ G50 - grado ADN en agua destilada con 0,15 % de biocida Kathon™ CG/ICP | |
Columna | |
50 columnas |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: reaction mass of:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and2-methyl-2Hisothiazol- 3-one