Learn More
IL-4 Rat, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB81-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942538
  • 263.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Description
Description
Specifications
Specifications
IL-4
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Il4
Protein A/G Purified
RUO
16189
IgG1 κ
Flow Cytometry
11B11
Unconjugated
NP_067258
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers