Learn More
IL-4 Rat, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
137.00€ - 263.00€
Especificaciones
Antígeno | IL-4 |
---|---|
Clon | 11B11 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932538
|
EnquireBio
QAB81-100UG |
100 μg |
137.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942538
|
EnquireBio
QAB81-500UG |
500 μg |
263.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IL-4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16189 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
11B11 | |
Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_067258 | |
Il4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |