Learn More
Invitrogen™ IL-18BP Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHIL18BP
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Human Interleukin 18 Binding Protein (Hu IL-18BP) ELISA quantitates Hu IL-18BP in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-18BP. Principle of the method The Human IL-18BP solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La IL-18 (también conocida como IL-1γ) aumenta la secreción de IFN-γ de los linfocitos T y aumenta la actividad de las células NK en las células del bazo. La IL-18 exhibe un 19 % y un 12 % de identidad con IL-1α e IL-β, respectivamente, sobre las doce hebras β del dominio con estructura de trébol-β ('-trefoil'), que es una característica de la familia de la IL-1. La inusual secuencia líder de la IL-18 puede ser análoga al dominio pro-IL-1β, que debe ser escindida por la serin proteasa de ICE para una secreción y actividad biológica óptimas. La IL-18, descrita originariamente como IGIF (factor inductor del IFN-γ), IL-18 se induce en el hígado de ratón después de la exposición a lipopolisacárido (LPS). La proteína de unión IL-18 (IL-18BP) funciona como un inhibidor de la respuesta temprana de Th1 mediante la unión a la IL-18 y la inhibición de la producción de IFN-γ. La IL-18BP es miembro de la superfamilia de inmunoglobulinas y comparte ciertas similitudes con la IL-1RII.Especificaciones
O95998 | |
20 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
10068 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Transducción de señal | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
24,69-18.000 pg/ml | |
De 20 pg/mL a 18000 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IL18BP | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
IL18BPa | |
1 h 20 min |