Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-18BP humano
Código de producto. p-7231009
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15445033
Marca: Invitrogen™ EHIL18BP
ELISA
El ensayo ELISA para la proteína de unión de interleucina 18 humana (IL-18BP hu) cuantifica la IL-18BP hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el IL-18BP hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la IL-18BP humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La IL-18 (también conocida como IL-1γ) aumenta la secreción de IFN-γ de los linfocitos T y aumenta la actividad de las células NK en las células del bazo. La IL-18 exhibe un 19 % y un 12 % de identidad con IL-1α e IL-β, respectivamente, sobre las doce hebras β del dominio con estructura de trébol-β ('-trefoil'), que es una característica de la familia de la IL-1. La inusual secuencia líder de la IL-18 puede ser análoga al dominio pro-IL-1β, que debe ser escindida por la serin proteasa de ICE para una secreción y actividad biológica óptimas. La IL-18, descrita originariamente como IGIF (factor inductor del IFN-γ), IL-18 se induce en el hígado de ratón después de la exposición a lipopolisacárido (LPS). La proteína de unión IL-18 (IL-18BP) funciona como un inhibidor de la respuesta temprana de Th1 mediante la unión a la IL-18 y la inhibición de la producción de IFN-γ. La IL-18BP es miembro de la superfamilia de inmunoglobulinas y comparte ciertas similitudes con la IL-1RII.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O95998
Intervalo del ensayo 24,69-18.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 20 pg
Intervalo de calibración De 20 pg/mL a 18000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 10068
Símbolo de gen IL18BP
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transducción de señal
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo IL18BPa
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min