Learn More
Invitrogen™ IL-12 p40 Rat ELISA Kit
A lymphokine
668.00€ - 998.00€
Especificaciones
Número de acceso Q9R103
Intervalo del ensayo 15,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <3 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Ver más especificaciones
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10503975
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
KRC0121
96 pruebas
668.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10069362
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
KRC0122
2 x 96 pruebas
998.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Rat Interleukin 12+p40 (Rt IL-12+p40) ELISA quantitates Rt IL-12+p40 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt IL-12+p40. Principle of the method The Rat IL-12+p40 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
The IL-12 Rat ELISA Kit quantifies natural and recombinant rat IL-12 heterodimer and the free p40 unit in serum, EDTA plasma, buffered solution, or cell culture medium.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
Q9R103
<3 pg/mL
Kit de ELISA
Rata
Lector de microplacas colorimétrico
Il12a, Il12b
4,2%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
15,6-1000 pg/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Colorimétrico
64546, 84405
5,1%
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
<3 pg/ml
10 μl de plasma; 10 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Rata
4 h
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.