Learn More
Invitrogen™ IL-12 p40 Rat ELISA Kit
A lymphokine
Marca: Invitrogen™ KRC0121
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
The Rat Interleukin 12+p40 (Rt IL-12+p40) ELISA quantitates Rt IL-12+p40 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt IL-12+p40. Principle of the method The Rat IL-12+p40 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina-12 (IL-12) es una citoquina heterodimérica de 70 kDa compuesta por dos cadenas con enlaces covalentes, glicosiladas con pesos moleculares de 40kD (p40) y 35-kD (p35). IL-12 es producida principalmente por monocitos, macrófagos y células dendríticas en respuesta a productos bacterianos como lipopolisacáridos (LPS), a patógenos intracelulares o al interactuar con células T activadas. IL-12 fue descubierta originalmente por su capacidad para inducir la producción de interferón-gamma (IFN-g), la proliferación celular y la citotoxicidad mediada por células asesinas naturales y células T. Los estudios han establecido que IL-12 también juega un papel clave en el desarrollo de las respuestas Th1, lo que lleva a la producción de IFN-g e IL-2. Estas citoquinas pueden a su vez promover respuestas de células T y activación de macrófagos. La IL-12 p70 recombinante de ratón se produce en células de insectos infectadas por baculovirus como un auténtico heterodímero de subunidades precursoras p35 y p40 mediante un sistema de expresión por promotor doble. IL-12 p70 es distinta de otras formas disponibles de la proteína en que se expresa como un verdadero heterodímero, a diferencia de un pseudo-heterodímero de cadena única en el que las subunidades se unen mediante un enlazador artificial. Las respuestas de los linfocitos a esta citoquina están mediadas por el activador de la proteína de transcripción STAT4. Se ha comprobado que el óxido nítrico sintasa 2A (NOS2A/NOS2) es necesario para el proceso de señalización de esta citoquina en inmunidad innata. La IL-12 p40 humana y de ratón comparten aproximadamente un 70 % de homología de secuencia de aminoácidos.Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Q9R103 | |
<3 pg/mL | |
Kit de ELISA | |
Rata | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Il12a, Il12b | |
4,2% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
96 pruebas | |
10 μl de plasma; 10 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Rata | |
4 h |
15,6-1000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Colorimétrico | |
64546, 84405 | |
5,1% | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
<3 pg/ml | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.