Learn More
IL-12 / IL-23 p40 Rat, PE, Clone: C17.8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB96-PE-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952648
  • 137.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
IL-12 / IL-23 p40
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Il12b
Protein A/G Purified
RUO
16160
IgG2a κ
Flow Cytometry
C17.8
PE
NP_001290173
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.