Learn More
IL-12 / IL-23 p40 Rat, PE, Clone: C17.8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
137.00€ - 339.00€
Especificaciones
Antígeno | IL-12 / IL-23 p40 |
---|---|
Clon | C17.8 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952648
|
EnquireBio
QAB96-PE-25UG |
25 μg |
137.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942648
|
EnquireBio
QAB96-PE-100UG |
100 μg |
339.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IL-12 / IL-23 p40 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16160 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
C17.8 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001290173 | |
Il12b | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |