Learn More
Abnova™ IGJ (Human) Recombinant Protein
Human IGJ full-length ORF ( AAH38982, 1 a.a. - 159 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003512-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106701
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MKNHLLFWGVLAVFIKAVHVKAQEDERIVLVDNKCKCARITSRIIRSSEDPNEDIVERNIRIIVPLNNRENISDPTSPLRTRFVYHLSDLCKKCDPTEVELDNQIVTATQSNICDEDSATETCYTYDRNKCYTAVVPLVYGGETKMVETALTPDACYPD
Especificaciones
Especificaciones
AAH38982
immunoglobulin J polypeptide, linker protein for immunoglobulin alpha and mu polypeptides
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IGJ
GST
3512
Wheat germ expression system
10 μg
IGCJ, JCH
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer