Learn More
IgG Rabbit, Clone: IG1707R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3500-RBM9-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920228
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
IgG
Cytoplasm, Cell Surface and Secreted
IG1707R
Unconjugated
IGHG
Purified human Ig Gamma Chain
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
Rabbit
75kDa
Protein A/G Purified
RUO
3500
IgG κ