Learn More
IgG Rabbit, Clone: IG1707R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 591.00€
Especificaciones
Antígeno IgG
Clon IG1707R
Aplicaciones Immunohistochemistry
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15910228 Ver documentos EnquireBio
3500-RBM9-P0
20 μg 199.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15920228 Ver documentos EnquireBio
3500-RBM9-P1
100 μg 430.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
15930228 Ver documentos EnquireBio
3500-RBM9-P2
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Especificaciones
IgG
Immunohistochemistry
Rabbit
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
Purified human Ig Gamma Chain
Monoclonal
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
75kDa
IG1707R
Unconjugated
RUO
3500
IgG kappa
Protein A/G Purified
Cytoplasm, Cell Surface and Secreted