Learn More
IFN gamma Rat, PE-Cy7, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB83-PE7-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15942558
  • 162.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
IFN gamma
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Ifng
Protein A/G Purified
RUO
15978
IgG1 κ
Flow Cytometry
XMG1.2
PE-Cyanine7
NP_032363
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.