Learn More
IFN gamma Rat, PE-Cy7, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
162.00€ - 351.00€
Especificaciones
Antígeno IFN gamma
Clon XMG1.2
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942558
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB83-PE7-25UG
25 μg
162.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
15932558
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB83-PE7-100UG
100 μg
351.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
IFN gamma
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
15978
IgG1 κ
Protein A/G Purified
XMG1.2
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_032363
Ifng
Primary
Store at 2-4°C.