Learn More
IDI2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16701-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16806424
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Catalyzes the 1,3-allylic rearrangement of the homoallylic substrate isopentenyl (IPP) to its highly electrophilic allylic isomer, dimethylallyl diphosphate (DMAPP).
Especificaciones
Especificaciones
IDI2
Polyclonal
Unconjugated
IDI2
IDI2, IPP isomerase 2, IPPI2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
91734
-20°C
Liquid
Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BXS1
IDI2
IDI2 Fusion Protein Ag10098
150 μL