missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IDI2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | IDI2 |
---|---|
Concentración | 0.15 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816424
|
Proteintech
16701-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806424
|
Proteintech
16701-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Catalyzes the 1,3-allylic rearrangement of the homoallylic substrate isopentenyl (IPP) to its highly electrophilic allylic isomer, dimethylallyl diphosphate (DMAPP).Especificaciones
IDI2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9BXS1 | |
91734 | |
IDI2 Fusion Protein Ag10098 | |
Primary | |
-20°C | |
IDI2 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
IDI2, IPP isomerase 2, IPPI2 | |
IDI2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |