Learn More
Sampling Systems™ ID Tape
Quickly identify the status of a container to prevent it being used in error. Sampling Systems™ ID Tape allows containers, pallets, and bags to be easily labelled with highly visible tape.
Marca: Sampling Systems™ 8221A-04
Detalles adicionales : Peso : 0.54720kg
Descripción
- Para utilizar con dispensadores de cinta estándar
- Adhesivo de gran resistencia
- 10 rollos por caja
Especificaciones
Cinta adhesiva de resistencia media | |
Cinta de etiquetado de identificación | |
10/paquete | |
66 mm |
Rojo | |
Expulsado | |
66 x 50 mm | |
50 mm |