Learn More
Sampling Systems™ ID Tape
Quickly identify the status of a container to prevent it being used in error. Sampling Systems™ ID Tape allows containers, pallets, and bags to be easily labelled with highly visible tape.
58.95€
Especificaciones
Descripción | Cinta adhesiva de resistencia media |
---|---|
Color | Rojo |
Tipo de producto | Cinta de etiquetado de identificación |
N.° por paquete | 10/paquete |
Dimensions (LxW) | 66 x 50 mm |
Código de producto | Marca | Mostrar texto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mostrar texto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12774758
|
Sampling Systems™
8221A-02 |
Muestreado |
58.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15869501
|
Sampling Systems™
8221A-01 |
Cuarentena |
58.95€
10 rollos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15879501
|
Sampling Systems™
8221A-03 |
Publicado |
58.95€
10 rollos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889501
|
Sampling Systems™
8221A-04 |
Expulsado |
58.95€
10 rollos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Use with standard tape dispensers
- High strength adhesive
- 10 rolls per box
Especificaciones
Cinta adhesiva de resistencia media | |
Cinta de etiquetado de identificación | |
66 x 50 mm | |
50 mm |
Rojo | |
10/paquete | |
66 mm |