Learn More
Sampling Systems™ Ice Borer
Constructed with sharp cutting teeth, which allows the device to be suitable for use on frozen products such as meats. Sampling Systems™ Ice Borer is a robust and efficient sampler that is ideal for sampling ice and waxy products.
Marca: Sampling Systems™ 6005A-1000
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Descripción
- Adecuado para hielo, cera y otros materiales similares
- Acero inoxidable 316
- Gire el tomamuestras a medida que se introduce en el producto
- El borde afilado cortará en el producto y la muestra se depositará en el tubo
- Empuje la varilla de descarga hacia abajo por la perforadora para hielo para retirarla la muestra
Especificaciones
Perforador de Hielo | |
Esterilizable en autoclave | |
1000 x 25 mm | |
25 mm |
Acero inoxidable (316) | |
Hielo, cera y otros materiales similares | |
1000 mm |