Learn More
Sampling Systems™ Ice Borer
Constructed with sharp cutting teeth, which allows the device to be suitable for use on frozen products such as meats. Sampling Systems™ Ice Borer is a robust and efficient sampler that is ideal for sampling ice and waxy products.
143.00€ - 187.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Perforador de Hielo |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (aplicación) | Hielo, cera y otros materiales similares |
Anchura (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15879371
|
Sampling Systems™
6005A-1000 |
1000 mm |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15889371
|
Sampling Systems™
6005A-500 |
500 mm |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Suitable for ice, wax and other similar materials
- 316 Stainless Steel
- Rotate the sampler as it is pushed into the product
- The sharp edge will cut into the product and the sample will be deposited in the tube
- Push the discharge rod down the Ice Borer to remove the sample
Especificaciones
Perforador de Hielo | |
Esterilizable en autoclave | |
25 mm |
Acero inoxidable (316) | |
Hielo, cera y otros materiales similares |