Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Construction Kit with manual
Marca: Invitrogen™ AM1620
1156.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
El kit de construcción de ARNip Invitrogen™ Silencer™ se utiliza para la síntesis de ARNip mediante la transcripción in vitro de plantillas de ADN y cuesta menos por ARNip que la síntesis química. El kit incluye reactivos suficientes para sintetizar 15 ARNip.Especificaciones
2X | |
Control de transcripción | |
15 | |
Hielo seco |
El tampón de hibridación de ADN, primer promotor T7, tampón de reacción Klenow, 10X dNTP, Exo– Klenow, mezcla de enzimas T7, tampón de reacción T7, mezcla de NTP 2X, tampón de digestión, DNasa, RNasa, ADN de control sentido y ADN de control antisentido deben almacenarse a –20°C. El tampón de unión de ARNip, tampón de lavado de ARNip, cartuchos de filtro y los tubos deben almacenarse a temperatura ambiente. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
ARNip transcrito in vitro | |
Silencer™, Ambion™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.