Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA Construction Kit with manual
1390.00€ - 1438.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | El tampón de hibridación de ADN, primer promotor T7, tampón de reacción Klenow, 10X dNTP, Exo– Klenow, mezcla de enzimas T7, tampón de reacción T7, mezcla de NTP 2X, tampón de digestión, DNasa, ARNasa, ADN de control de sentido y ADN de control antisentido deben almacenarse a –20°C. El tampón de unión de ARNip, tampón de lavado de ARNip, cartuchos de filtro y los tubos deben almacenarse a temperatura ambiente. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. |
---|---|
Tipo de control | Control de transcripción |
Tipo de muestra | ARNip transcrito in vitro |
N.º de reacciones | 15 |
Línea de productos | Silencer™, Ambion™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10299094
|
Invitrogen™
AM1620 |
15 reacciones |
1390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10085604
|
Invitrogen™
AM1620M |
15 reacciones |
1438.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El kit de construcción de ARNip Invitrogen™ Silencer™ se utiliza para la síntesis de ARNip mediante la transcripción in vitro de plantillas de ADN y cuesta menos por ARNip que la síntesis química. El kit incluye reactivos suficientes para sintetizar 15 ARNip.Especificaciones
El tampón de hibridación de ADN, primer promotor T7, tampón de reacción Klenow, 10X dNTP, Exo– Klenow, mezcla de enzimas T7, tampón de reacción T7, mezcla de NTP 2X, tampón de digestión, DNasa, ARNasa, ADN de control de sentido y ADN de control antisentido deben almacenarse a –20°C. El tampón de unión de ARNip, tampón de lavado de ARNip, cartuchos de filtro y los tubos deben almacenarse a temperatura ambiente. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura. | |
ARNip transcrito in vitro | |
Silencer™, Ambion™ |
Control de transcripción | |
15 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.