Learn More
Thermo Scientific™ Medios a granel Hypersil™ PREP HS Phenyl
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo y un ahorro de costes con los medios de cromatografía a granel Hypersil PREP HS Phenyl.
1395.00€ - 97520.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 10 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 100 Å |
Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
pH | De 2 a 8 |
Área de la superficie (métrico) | 350 m²/g |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16884320
|
Thermo Scientific™
41510-00050B |
50 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16894320
|
Thermo Scientific™
41510-00100B |
100 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16804330
|
Thermo Scientific™
41510-00500B |
500 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16814330
|
Thermo Scientific™
41510-01000B |
1000 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16824330
|
Thermo Scientific™
41510-05000B |
5000 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16834330
|
Thermo Scientific™
41510-10000B |
10 000 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con nuestros medios de cromatografía a granel Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl. Adquiera cantidades a granel de medios moderadamente hidrofóbicos, con gran área de superficie y enlaces fenólicos, y reenvase usted mismo las columnas para HPLC preparativas sin necesidad de pagar un hardware nuevo.
Reenvase las columnas usted mismo con medios a granel
Selectividad excepcional
- Selectividad mejorada para analitos aromáticos y moderadamente polares.
- Selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos.
- Hidrofobicidad moderada en comparación con C18.
- Selectividad de fenil (USP L11): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
- pH estable de 2 a 8.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Pedidos específicos de cliente
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
10 μm | |
Fenilo (Ph) | |
350 m²/g | |
Fase reversa | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
60°C |
100 Å | |
De 2 a 8 | |
Prep LC | |
Sí | |
9 % | |
L11 |