Learn More
Thermo Scientific™ Medios a granel Hypersil™ PREP HS Phenyl
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo y un ahorro de costes con los medios de cromatografía a granel Hypersil PREP HS Phenyl.
Marca: Thermo Scientific™ 41510-01000B
Detalles adicionales : CAS : 72245-35-3 Peso : 18.00000kg
Descripción
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con nuestros medios de cromatografía a granel Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl. Adquiera cantidades a granel de medios moderadamente hidrofóbicos, con gran área de superficie y enlaces fenólicos, y reenvase usted mismo las columnas para HPLC preparativas sin necesidad de pagar un hardware nuevo.
Reenvase las columnas usted mismo con medios a granel
Selectividad excepcional
- Selectividad mejorada para analitos aromáticos y moderadamente polares.
- Selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos.
- Hidrofobicidad moderada en comparación con C18.
- Selectividad de fenil (USP L11): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
- pH estable de 2 a 8.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Pedidos específicos del cliente
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
10 μm | |
Fenilo (Ph) | |
1000 g | |
Prep LC | |
Sí | |
9 % | |
L11 |
100 Å | |
De 2 a 8 | |
350 m²/g | |
Fase reversa | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
60°C |