Learn More
Thermo Scientific™ Placas CX de retenedor HyperSep™
Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estas placas Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX.
299.00€ - 405.30€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Retención de analitos básicos |
---|---|
Tamaño de partículas | De 30 a 50 μm |
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep |
Tipo | Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13446976
|
Thermo Scientific™
60306-304 |
Placa de 96 pocillos fijos Retain CX 60 mg/2 mL, 1/paq. |
405.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13436976
|
Thermo Scientific™
60306-303 |
Placa de 96 pocillos fijos de CX retenedor de 30 mg/2 ml, pack de 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10369444
|
Thermo Scientific™
60303-307 |
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 30 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estas placas Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, envasadas con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y altamente poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de ácido sulfónico para ofrecer recuperaciones superiores para analitos básicos. Estos pocillos individuales y estas placas de pocillos de intercambio catiónico, que se utilizan en la preparación de muestras de SPE, pueden mejorar significativamente la solidez y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de una gran gama de drogas, como drogas básicas y neutrales. Los pocillos de SPE Hypersep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten un procesamiento rutinario eficaz mediante vacío, presión positiva o centrifugación.- Recuperaciones altas y uniformes
- Ideal para muestras grandes
- Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- pH estable de 0 a 14
- Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Especificaciones
Retención de analitos básicos | |
HyperSep | |
Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
De 30 a 50 μm | |
DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep | |
1 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.