Learn More
Thermo Scientific™ Placas CX de retenedor HyperSep™
Código de producto. 13436976 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
30 mg
30 mg
60 mg
Volumen del pocillo (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso del lecho Volumen del pocillo (métrico) unitSize
13436976 30 mg 1 ml cada uno
13446976 60 mg 1 ml cada uno
10369444 30 mg 1 ml cada uno
3 options
Código de producto. 13436976
Marca: Thermo Scientific™ 60306303
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estas placas Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX.
Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estas placas Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, envasadas con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y altamente poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de ácido sulfónico para ofrecer recuperaciones superiores para analitos básicos. Estos pocillos individuales y estas placas de pocillos de intercambio catiónico, que se utilizan en la preparación de muestras de SPE, pueden mejorar significativamente la solidez y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de una gran gama de drogas, como drogas básicas y neutrales. Los pocillos de SPE Hypersep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten un procesamiento rutinario eficaz mediante vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Ideal para muestras grandes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • pH estable de 0 a 14
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos fijos de CX retenedor de 30 mg/2 ml, pack de 1
Peso del lecho 30 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos básicos
Tamaño de partículas De 30 a 50 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep
Tipo Placa de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen del pocillo (métrico) 1 ml
Cantidad 1/paq.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.