missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ HYOU1 Recombinant Protein (P02)

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH04560
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 10525
Peso molecular 38.06
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16185242
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010525-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16195242
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00010525-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH04560
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
38.06
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HYOU1
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10525
HYOU1 (Human) Recombinant Protein (P02)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MADKVRRQRPRRRVCWALVAVLLADLLALSDTLAVMSVDLGSESMKVAIVKPGVPMEIVLNKESRRKTPVIVTLKENERFFGDSAASMAIKNPKATLRYFQHLLGKQADNPHVALYQARFPEHELTFDPQRQTVHFQISSQLQFSPL
DKFZp686N08236/FLJ94899/FLJ97572/Grp170/HSP12A/ORP150
HYOU1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications