Learn More
Sampling Systems™ Hygienic Butterfly Valve Kit
These hygienic butterfly valves are manufactured from 316L stainless steel and are ideal for many applications, including GMP use.
235.00€ - 235.31€
Especificaciones
Tipo de producto | Valve Kit |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Dispensing Liquid |
Para utilizar con (equipo) | Drum with Sloping Base |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17857817
|
Sampling Systems™
A136-01A |
Valve with EPDM Seals |
235.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17912102
|
Sampling Systems™
A136-01S |
Valve with Silicone Seals |
235.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Comes with a silicone or EPDM seal
- Both seals are suitable for food and pharmaceutical use and come with relevant certification
- Easy to operate: Simply turn the handle to open or close
- Opening the handle slightly will mean you have reduced product flow
- Valves are ideal for liquids
Especificaciones
Valve Kit | |
Dispensing Liquid | |
Drum with Sloping Base | |
Non-sterile |