Learn More
Sampling Systems™ Kit de válvula de mariposa higiénica
Código de producto. 17912102 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Válvula con cierres de EPDM
Válvula con cierres de silicona
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17912102 Válvula con cierres de silicona cada uno
17857817 Válvula con cierres de EPDM cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912102 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A13601S
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Estas válvulas de mariposa higiénicas están fabricadas en acero inoxidable 316L y son ideales para muchas aplicaciones, incluidas GMP usar.
  • Viene con un sello de silicona o EPDM.
  • Ambos sellos son aptos para uso alimentario y farmacéutico y cuentan con la certificación correspondiente.
  • Fácil de operar: simplemente gire la manija para abrir o cerrar
  • Abrir ligeramente la manija significará que tendrá un flujo de producto reducido.
  • Las válvulas son ideales para líquidos.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de válvulas
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de líquido
Para utilizar con (equipo) Tambor con base inclinada
Incluye Válvula con cierres de silicona