Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Magnífico confort y protección de los productos contra descargas (electrostáticas
Marca: Ansell™ 11100070
Detalles adicionales : Peso : 4.59000kg
Descripción
- Los guantes HyFlex™ 11-100 están especialmente diseñados para trabajos microelectrónicos en los que se deben evitar las descargas electrostáticas (ESD).
- Su fino diseño mejora la manipulación incluso de los componentes más pequeños.
- Ansell es el único que ofrece una versión de espuma de nitrilo. Los HyFlex™ 11-100 con espuma de nitrilo garantizan que las superficies permanezcan limpias y sin contaminación.
Especificaciones
Fibra conductora y nailon | |
Categoría II | |
Puños herméticos | |
Caucho de nitrilo | |
Nivel de resistencia a los cortes ISO B | |
Fibra conductora, nailon | |
Salas de atmósfera controlada | |
Nailon | |
Guantes de protección mecánica, uso especial, servicio ligero | |
No estériles | |
1.09 mm | |
Gris | |
Gris | |
tejido | |
Palma revestida y tecnología Ansell GRIP | |
2131 A | |
Nivel 3 | |
220 mm |
EN388:2016/2131A | |
Palma revestida | |
Excelente comodidad y protección del producto frente a las ESD | |
Gris | |
No | |
Uso industrial | |
Sí | |
Sin talco | |
7 | |
11-100 | |
Protección mecánica | |
Puños herméticos | |
Fibra conductora y nailon | |
Bolsa de polietileno/caja de cartón | |
Nivel 1 | |
Serie Hyflex 11 | |
207 x 80 mm | |
15,88 g |