Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Código de producto. p-7146530 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
Tamaño de la unidad:
12 pares
paquete de 12
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16049881
missing translation for 'mfr': Ansell™ 11100060
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excelente comodidad y protección del producto frente a las ESD
  • Los guantes HyFlex™ 11-100 están especialmente diseñados para trabajos microelectrónicos en los que se deben evitar las descargas electrostáticas (ESD).
  • Su fino diseño mejora la manipulación incluso de los componentes más pequeños.
  • Ansell es el único que ofrece una versión de espuma de nitrilo. Los HyFlex™ 11-100 con espuma de nitrilo garantizan que las superficies permanezcan limpias y sin contaminación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material de la parte posterior Nailon
Certificaciones/conformidad EN388:2003/3131, EN388:2016/3121A
Clasificación Categoría II
Área revestida Palma revestida
Material del manguito Forro de punto automático
Descripción Máxima movilidad y sensibilidad para los trabajos de manipulación más delicados
Coating Material Poliuretano (DMF)
Color Blanco
Cut Resistance Rating Nivel A
Desechables No
Acabado exterior Nailon
Latex Free Sí
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de protección mecánica, multiusos, servicio ligero
Tamaño 6
Esterilidad No estéril
Modelo Hyflex 11-600, 11-600
Grosor (métrico) 0.96 mm
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Amarillo
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Color hem. Blanco
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Elástico
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Tipo de Palm Palma revestida
Índice de pinchazos Nivel 1
Resistente a 3121 A
Serie Serie Hyflex 11
Clasificación de desgarro Nivel 2
Dimensiones (L x An) 210-260 mm × 65-80 mm
Longitud (imperial) De 210 a 260 mm
Anchura (métrico) 65 a 80 mm
Peso (métrico) De 9,2 a 13,93 g
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.