Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidroxipropilmetilcelulosa, N.M. 86 000; viscosidad 4000 mPas (solucion al 2 %)
151.00€ - 979.00€
CAS | 9004-65-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C56H108O30 |
Peso molecular (g/mol) | 1261.45 |
Número MDL | MFCD00131360 |
Clave InChI | PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N |
PubChem CID | 57503849 |
Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hidroxipropoxi)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hidroxipropoxi)-2-(2-hidroxipropoximetil)oxan- |
SMILES | CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10482811
|
Thermo Scientific Chemicals
244021000 |
100 g | Frasco de plástico |
151.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10645652
|
Thermo Scientific Chemicals
244022500 |
250 g | Frasco de plástico |
358.00€
250 g |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10676404
|
Thermo Scientific Chemicals
244020010 |
1 kg | Frasco de plástico |
979.00€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
9004-65-3 | |
1261.45 | |
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N | |
(2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hidroxipropoxi)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hidroxipropoxi)-2-(2-hidroxipropoximetil)oxan- |
C56H108O30 | |
MFCD00131360 | |
57503849 | |
CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC |
Specifications
Hydroxypropyl methyl cellulose | |
9004-65-3 | |
C56H108O30 | |
1.3900g/mL | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in hot water;, soluble in dmf, dmso, ethylene glycol (hot),, pyridine;, insoluble in anhydrous ethanol, diethyl ether,, chloroform | |
CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC | |
1261.45 | |
Auténtico | |
1.39 |
Blanco a crema | |
Polvo | |
MFCD00131360 | |
15, 4880 | |
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N | |
(2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hidroxipropoxi)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hidroxipropoxi)-2-(2-hidroxipropoximetil)oxan- | |
57503849 | |
10% max. |
Safety and Handling
missing translation for 'rtecsNumber' : NF9125000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only