Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidroxipropilmetilcelulosa, N.M. 86 000; viscosidad 4000 mPas (solucion al 2 %)
Código de producto. 10482811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10482811 100 g Frasco de plástico 100 g
10645652 250 g Frasco de plástico 250 g
10676404 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10482811 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 244021000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-65-3
Fórmula molecular C56H108O30
Peso molecular (g/mol) 1261.45
Número MDL MFCD00131360
Clave InChI PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
PubChem CID 57503849
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimetoxi-6-(metoximetil)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimetoxi-6-(metoximetil)oxan-2-il]oxioxano;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hidroxipropoxi)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hidroxipropoxi)-2-(2-hidroxipropoximetil)oxan-
SMILES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxypropyl methyl cellulose
Color Blanco a crema
Forma física Polvo
Densidad 1.3900g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max.
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.39
Índice Merck 15, 4880
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in hot water;, soluble in dmf, dmso, ethylene glycol (hot),, pyridine;, insoluble in anhydrous ethanol, diethyl ether,, chloroform