Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidroxipropilmetilcelulosa, N.M. 86 000; viscosidad 4000 mPas (solucion al 2 %)
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxypropyl methyl cellulose |
| Color | Blanco a crema |
| Forma física | Polvo |
| Densidad | 1.3900g/mL |
| Cantidad | 1 kg |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 10% max. |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 1.39 |
| Índice Merck | 15, 4880 |
| Mostrar más |