Learn More
Thermo Scientific™ Hydrogold Column Guard
Provides protection to the analytical column.
69.05€ - 111.22€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
---|---|
Tipo | Precolumna de GC |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15520312
|
Thermo Scientific™
26H50-0253 |
2 m |
69.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15560312
|
Thermo Scientific™
26H50-0553 |
5 m |
111.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Protects against column contamination caused by non-volatile materials, extending the column lifetime.Especificaciones
0,53 mm | |
Precolumna de GC | |
1 |