Descripción
Protegen contra la contaminación procedente de materias no volátiles y, por tanto, aumentan la vida útil de la columna.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Precolumna de GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Longitud (métrico) | 2 m |
| Cantidad | 1 |