Learn More
STEMCELL Technologies Hydrocortisone Stock Solution
Hydrocortisone Stock Solution (200X) for use with PneumaCult™-ALI, MammoCult™, EpiCult™, 10 pack
52.50€ - 465.00€
Especificaciones
Tipo de célula | Airway Cells, Cancer Cells and Cell Lines, Mammary Cells |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17109921
|
STEMCELL Technologies
07926 |
10 x 3 mL |
465.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17199911
|
STEMCELL Technologies
07925 |
3 mL |
52.50€
3 ml |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Hydrocortisone Stock Solution is recommended for use as a cell culture supplement and for the preparation of PneumaCult™, MammoCult™, and EpiCult™ media when culturing airway epithelial cells, mammary primary cells, or tumor cell lines
- Hydrocortisone Stock Solution is provided at a concentration of 96 μg/mL, which is ideal as a 200X stock solution for use with PneumaCult™-ALI (Catalog #05001), MammoCult™ (Catalog #05620), EpiCult™-B (Human; Catalog #05601), and EpiCult™-C (Catalog #05630) media
- It may also be used for preparing PneumaCult™-Ex Medium (Catalog #05008) or PneumaCult™-Ex Plus Medium (Catalog #05040)
Especificaciones
Airway Cells, Cancer Cells and Cell Lines, Mammary Cells | |
Cell Culture |