Learn More
Ansell™ Guantes impregnados en la palma de resistencia media Hyd-Tuf™
Con recubrimiento impregnado de nitrilo de alto rendimiento en el revestimiento del jersey.
Marca: Ansell™ 52547100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Excelente resistencia a la abrasión y buena protección contra enganches, cortes y perforaciones
- Revestimiento de inmersión de nitrilo de alto rendimiento
- Excelente agarre en seco.
- Facilitan y agilizan las tareas de manipulación.
- Repelen eficazmente la grasa, el aceite y la suciedad
- Se pueden lavar a máquina de forma segura: no se encogerán, endurecerán ni perderán su forma.
- Más higiénicos y más duraderos: pueden reutilizarse de forma segura y económica.
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
Guantes de peso medio | |
52-547 | |
Tejido de punto de algodón | |
144 par | |
52-547 |
Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 3111 | |
Nitrilo | |
10 | |
Puño de seguridad | |
Palma recubierta | |
Excelente resistencia a la abrasión y buena protección contra enganches, cortes y perforaciones |