Learn More
Ansell™ Guantes impregnados en la palma de resistencia media Hyd-Tuf™
Con recubrimiento impregnado de nitrilo de alto rendimiento en el revestimiento del jersey.
97.25€
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrile
Certificaciones/conformidad Standard CATEGORY II EN 388 : 3111
Material del manguito Nitrile
Coating Material Nitrile
Tipo de producto Medium Weight Gloves
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12394499
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell™
52547100
10
97.25€
12 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12630952
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell™
52547090
9
97.25€
12 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistentes a la abrasión y protegen contra enganches, cortes y perforaciones
  • Revestimiento suave de tejido flexible
  • Absorben el sudor al mismo tiempo que mantienen las manos secas y cómodas
  • Lavables a máquina y reutilizables
  • Construcción cortada y cosida
  • Puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
Nitrile
Nitrile
Medium Weight Gloves
Safety
Coated-palm
Superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture
Standard CATEGORY II EN 388 : 3111
Nitrile
52-547
Cotton Jersey
144 Pairs
52-547