Learn More
Cytiva Suero de ternero HyClone™ (Nueva Zelanda)
en la oferta
Especificaciones
Otros ensayos | Albúmina, Fosfatasa alcalina, Bilirrubina total, Cloruro, Glucosa, pH, Proteína total, Lactosa deshidrogenasa, Hierro, Potasio, SGOT, Fosfatasa alcalina, Sodio, Proteína total, Calcio, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Reglamentos del USDA |
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
Descripción | Suero de ternero (Nueva Zelanda) |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10414075
|
Cytiva
SH30401.02 |
Suero de ternero (Nueva Zelanda) | 1000 mL |
en la oferta
1000 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10751274
|
Cytiva
SH30401.01 |
Suero de ternero (Nueva Zelanda) | 500 ml |
en la oferta
500 ml |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
Suplemente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero de origen neozelandés HyClone™, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (SFB).
Especificaciones
Albúmina, Fosfatasa alcalina, Bilirrubina total, Cloruro, Glucosa, pH, Proteína total, Lactosa deshidrogenasa, Hierro, Potasio, SGOT, Fosfatasa alcalina, Sodio, Proteína total, Calcio, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación | |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
Estéril | |
≤25 UE/ml | |
Sí |
Reglamentos del USDA | |
Suero de ternero (Nueva Zelanda) | |
Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus | |
Sí |