Learn More
Cytiva Suero de ternero HyClone™ (Nueva Zelanda)
Descrizione
Suplemente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero de origen neozelandés HyClone™, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (SFB).
Specifica
Specifica
| Otros ensayos | Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, pH, Potasio, SGOT, Hierro, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total |
| Certificaciones/conformidad | Reglamentos del USDA |
| Color | Amber |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C. |
| Descripción | Suero de ternero (Nueva Zelanda) |
| Especie | Bovine |
| Age | <10 Days |
| País de origen | New Zealand |
| Formato | Bottle |
| Tipo de producto | Newborn Calf Bovine Serum |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?