Learn More
Cytiva Suero de ternero HyClone™ (Nueva Zelanda)
Código de producto. 10751274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10751274 500 ml 500 ml
10414075 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751274 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30401.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.70€
    60.75€ / 500 ml
    Ahorro 25.95€
    29% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Suplemente el crecimiento del cultivo celular con el suero bovino de ternero de origen neozelandés HyClone™, una alternativa excelente y rentable al suero fetal bovino (SFB).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Albúmina, Fosfatasa alcalina, Nitrógeno ureico en sangre, Calcio, Cloruro, Creatinina, Gammaglobulina, Glucosa, IgG, Fósforo inorgánico, Iron, Lactosa deshidrogenasa, Osmolalidad, Porcentaje de saturación, IgG, Potasio, SGOT, Porcentaje de saturación, Sodio, TIBC, Bilirrubina total, Proteína total
Certificaciones/conformidad Reglamentos del USDA
Color Amber
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben conservarse a 2° hasta 8 °C.
Descripción Suero de ternero (Nueva Zelanda)
Especie Bovine
Age <10 Days
País de origen New Zealand
Formato Bottle
Tipo de producto Newborn Calf Bovine Serum
Cantidad 500 ml
Serum Treatment Standard (Sterile-filtered)
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm
Sustancias contaminantes None
Probado para Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Bovino RSV, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus
Concentración de endotoxinas ≤25 UE/ml
Micoplasma detectado Sí
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sí
Gamma-irradiated No