Learn More
Hamilton™ HVXM Large Body Modular Valve Positioner PTFE Valves
With a larger port internal diameter to allow increased fluid flows.
273.00€ - 360.00€
Especificaciones
Temperatura máx. (métrico) | 38 °C |
---|---|
Volumen (métrico) | 108,8 μl de volumen muerto |
Tamaño de rosca | 1/4 pulgadas.-28 |
Descripción | Válvula de PTFE tamaño grande |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11533274
|
Hamilton™
36758 |
modelo 3-5, 3 válvulas |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11503364
|
Hamilton™
36759 |
modelo 4-5, 4 válvulas |
360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Physically the largest valves
- Even moderately viscous fluids flow freely
- Exceptionally easy to service and modify
- Maximizes flexibility and value
Especificaciones
38 °C | |
108,8 μl de volumen muerto | |
1/4 pulgadas.-28 | |
Válvula de PTFE tamaño grande |