Learn More
Hamilton™ HVXM Large Body Modular Valve Positioner PTFE Valves
With a larger port internal diameter to allow increased fluid flows.
Marca: Hamilton™ 36759
Detalles adicionales : Peso : 0.07800kg
Descripción
- Son las válvulas de mayor tamaño
- Incluso los fluidos moderadamente viscosos fluyen sin inconvenientes
- Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
- Mayor flexibilidad y valor
Especificaciones
38 °C | |
108,8 μl de volumen muerto | |
Válvula de PTFE tamaño grande |
modelo 4-5, 4 válvulas | |
1/4 pulgadas.-28 | |
Carcasa de aluminio |