Learn More
Hamilton™ HVC Standard Ceramic Valves
Designed to provide superior performance with salt solutions.
Marca: Hamilton™ 7991-01
Detalles adicionales : Peso : 0.06500kg
Descripción
- La trayectoria del líquido de cerámica rígida es resistente a los arañazos de cristales de sal
- Proporciona una vida útil y un rendimiento superiores
- Excepcionalmente fácil de mantener y modificar
- Maximiza la flexibilidad y el valor
- Ideal para aplicaciones de baja presión
Especificaciones
Aluminio (carcasa) | |
Válvula HV de cerámica | |
Modelo 3-5, 3 puertos, carcasa de aluminio | |
Módulos de unidad de jeringa PSD/4 y 8 |